Få mere at vide
3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10007982
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10007982 1 g 1g
11370857 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10007982 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00669DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21714-25-0
Molekylær formel C11H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 223.29
MDL nummer MFCD00041366
InChI nøgle GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
IUPAC navn 4-(2-isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 223.29