Få mere at vide
3,4-dimethoxyphenethylalkohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 44 °C til 48 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 172 °C til 174 °C (17,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |