Få mere at vide
3,4-Dimethoxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30383499
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383499 1 g
30380956 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4736951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2316-26-9
Molekylær formel C11 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Synonym 3,4-Dimethoxycinnamic acid, 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, (E/Z)-Caffeic acid dimethyl ether
IUPAC navn 3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylcaffeic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 208.0736