missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alfa Aesar™ 3,4-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans, 99%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7080708
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11454153

Brand: Alfa Aesar™ A10356.14

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
It is used as important components in flavors, perfumes, synthetic indigo and pharmaceuticals.

Solubility
Solubility in hot methanol, very faint turbidity. Soluble in dichloromethane, chloroform.

Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2316-26-9
Molekylær formel C11H12O4
Molekylvægt (g/mol) 208.213
MDL nummer MFCD00004387
InChI nøgle HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Synonym 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 717531
ChEBI CHEBI:86549
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Mængde 25 g
Beilstein 1533435
Formel vægt 208.21
Procent renhed 99%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.