Få mere at vide
3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile |
| CAS | 35202-54-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11H11NO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 1,2-Dihydro-4,5-dimethoxybenzocyclobutene-1-carbonitrile, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, NSC 154410 |
| SMIL | COc1cc2CC(C#N)c2cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Mængde | 25 mg |