Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Molekylær formel | C9 H12 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CO)cc1OC |
| IUPAC navn | (3,4-dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0786 |