Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 3535-37-3 |
| Molekylær formel | C9H9ClO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Veratroyl Chloride, 3,4-Dimethoxy-1-benzenecarbonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzoic Acid Chloride, 3,4-Dimethoxybenzoyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylcarbonyl Chloride, Veratric Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vægt | 200.024 |