Få mere at vide
3,4-dimethoxybenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668211 5 g Glasflaske 5g
10239553 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305600050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3535-37-3 | C9H9ClO3 | 200.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3535-37-3
Molekylær formel C9H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 200.62
MDL nummer MFCD00000674
InChI nøgle VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratroyl chloride, 3,4-dimethoxybenzoylchloride, 3,4-dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, veratroylchlorid, zlchem 1258, ksc225m7t
PubChem CID 77070
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxybenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68.0°C to 72.0°C
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3COCl
Mængde 5 g
Formel vægt 200.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals, Flakes or Chunks