Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzoesyre (Veratrisk syre), Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dimethoxybenzoesyre (Veretrisk syre)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Veratric Acid |
| CAS | 93-07-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Veratric Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxybenzoesyre |
| Vis mere |