Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzoesyre (Veratrisk syre), Mikromol™
Artikelnummer. 17900646
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17900646 25 mg
17900496 100 mg
30457408 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17900646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0319.010025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,4-Dimethoxybenzoesyre (Veretrisk syre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veratric Acid
CAS 93-07-2
Analyt- eller komponentnavne Veratric Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(=O)O
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 182.0579 g/mol