missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dimethoxybenzoic Acid (Veratric Acid), 3,4-Dimethoxybenzoic Acid (Veratric Acid), TRC

Artikelnummer. 30133319
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133319 100 g
17995105 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV127560100G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

Molekylær formel C9 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Synonym 3,4-Dimethoxybenzoic acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric acid, Benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, Veratric acid (8CI), 3,4-Bis(methyloxy)benzoic acid, Dimethylprotocatechuic acid, NSC 7721
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzoic acid
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Veratric Acid
CAS 93-07-2
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Formel vægt 182.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.