Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30377964
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30377964 1 g
1 options
Artikelnummer. 30377964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4615901G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Molekylær formel C19 H10 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
SMIL O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
IUPAC navn indolo[3,2-b]carbazol-12-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 282.296
Formel vægt 282.079