Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11422318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422318 5 g 5g
11432318 25 g 25g
11442318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15263.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236,666 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23095-31-0
Molekylær formel C8H9ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 236.666
MDL nummer MFCD00051769
InChI nøgle RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2840170
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 236.68
Procent renhed 98%