Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10095863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10095863
Brand: Thermo Scientific Acros 354390250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23095-31-0
Molekylær formel C8H9ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 236.68
MDL nummer MFCD00051769
InChI nøgle RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65.0°C to 70.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3SO2Cl
Mængde 25 g
Formel vægt 236.68
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.