Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
3,4-Dimethoxybenzenboronsyre bruges i organiske lysdioder. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,4-dimethoxybenzenboronsyre bruges i organiske lysdioder. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (25 g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∼240 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 5334877 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (25g/L). |
| Formel vægt | 181.98 |
| Procent renhed | 98% |