Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11401287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401287 1 g 1g
11411287 5 g 5g
11421287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24240.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181,98 g/mol
3,4-Dimethoxybenzenboronsyre bruges i organiske lysdioder. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dimethoxybenzenboronsyre bruges i organiske lysdioder. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (25 g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122775-35-3
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.98
MDL nummer MFCD01074574
InChI nøgle RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼240°C
Mængde 1 g
Beilstein 5334877
Opløselighedsinformation Soluble in water (25g/L).
Formel vægt 181.98
Procent renhed 98%