Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 120-14-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. G (EP), Verapamil Imp. G (EP), Verapamil USP Related Compound E, Verapamil USP RC E, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Verapamil Related Compound E, Verapamil Hydrochloride Impurity G, Verapamil Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1OC |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| Vis mere |