Få mere at vide
3,4-Dimethoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30373735
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30373735 50 g
1 options
Artikelnummer. 30373735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47060550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyaniline
CAS 6315-89-5
Molekylær formel C8H11NO2
Mængde 50 g
Synonym 2-Methoxy-4-aminoanisole, 3,4-Bis(methoxy)aniline, 3,4-Bis(methyloxy)aniline, 3,4-Dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxyphenylamine, 3,4-Methoxyaniline, 4-Amino-1,2-dimethoxybenzene, 4-Aminoveratrol, 4-Aminoveratrole, NSC 21033, [3,4-Bis(methyloxy)phenyl]amine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(N)cc1OC
Molekylvægt (g/mol) 153.18
Formel vægt 153.079