Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbenzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13(2)8-7-10-5-6-11(14-3)12(9-10)15-4;/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 245.1183 |