Få mere at vide
3,4-dimethoxy-L-phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470108
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470108 1 g 1g
15480108 5 g 5g
15490108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53368.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32161-30-1
Molekylær formel C11H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 225.244
MDL nummer MFCD01321274
InChI nøgle VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
PubChem CID 10632946
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Smeltepunkt 254°C to 257°C
Mængde 1 g
Formel vægt 225.24
Optisk rotation −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 97%