Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-Alpha-methyl-benzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy-Alpha-methyl-benzeneacetic Acid |
| CAS | 50463-74-6 |
| Molekylær formel | C11 H14 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7(11(12)13)8-4-5-9(14-2)10(6-8)15-3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.226 |
| Formel vægt | 210.089 |