Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-a-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| CAS | 20850-49-1 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Verapamil Hydrochloride Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(C#N)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vægt | 219.1259 |