Få mere at vide
3,4-Dimethoxy[7,8,9,-13C3]-cinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy[7,8,9,-13C3]-cinnamic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+/i4+1,6+1,11+1 |
| Formel vægt | 211.0836 |