Få mere at vide
3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzyl Alcohol |
| CAS | 91384-88-2 |
| Molekylær formel | C8 13C H12 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3/i6+1 |
| SMIL | COc1ccc([13CH2]O)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.18 |