Få mere at vide
3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzoic Acid |
| CAS | 90140-57-1 |
| Molekylær formel | 13C C8 H10 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic-carboxy-13C acid, 3,4-dimethoxy- (9CI), 3,4-Dimethoxybenzoic acid-13C, 3,4-Dimethoxybenzoic acid 13C (carboxy-13C), Veratric acid 13C (carboxy-13C), Veratric acid-13C, 3,4-Bis(methyloxy)benzoic-7-13C acid, 3,4-Dimethoxy-[7-13C]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i9+1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxy(^{13}C)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.17 |
| Formel vægt | 183.0613 |