Få mere at vide
3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzaldehyde |
| CAS | 1173022-44-0 |
| Molekylær formel | 13C C8 H10 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-13C, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-7-13C, 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzaldehyde, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-13C (carbonyl-13C), Veratraldehyde-13C, 4-O-Methylvanillin-13C, Vanillin-13C methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1 |
| SMIL | COc1ccc([13CH]=O)cc1OC |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.17 |
| Formel vægt | 167.0663 |