Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione |
| CAS | 5222-73-1 |
| Molekylær formel | C6H6O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, 1,2-Dimethoxy-3,4-cyclobutenedione, 1,2-Dimethoxy-3,4-dioxocyclobutene, 1,2-Dimethoxycyclobutenedione, 3,4-Dimethoxy-1,2-cyclobutenedione, Dimethyl quadratate, Dimethyl squarate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3 |
| SMIL | COC1=C(OC)C(=O)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.11 |
| Formel vægt | 142.0266 |