missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-2-pyridinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine |
| CAS | 72830-08-1 |
| Molekylær formel | C8 H11 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, 3,4-dimethoxy-, 2-Hydroxymethyl-3,4-dimethoxypyridine, 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine, 3,4-Dimethoxy-2-pyridinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c1-11-7-3-4-9-6(5-10)8(7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccnc(CO)c1OC |
| IUPAC navn | (3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vægt | 169.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?