Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide, Mikromol
Beskrivelse
3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide |
| CAS | 72830-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8H11NO3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 3,4-dimethoxy-2-methyl-, 1-oxide, 2-Methyl-3,4-dimethoxypyridine N-oxide, 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine 1-oxide, 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c1-6-8(12-3)7(11-2)4-5-9(6)10/h4-5H,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc[n+]([O-])c(C)c1OC |
| Vis mere |