missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole, TRC

Artikelnummer. 30379793
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379793 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4714601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole
CAS 55904-37-5
Molekylær formel C4 H6 N2 O2 S
Mængde 1 g
Synonym 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2S/c1-7-3-4(8-2)6-9-5-3/h1-2H3
SMIL COc1nsnc1OC
IUPAC navn 3,4-dimethoxy-1,2,5-thiadiazole
Molekylvægt (g/mol) 146.168
Formel vægt 146.015
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.