Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 55904-37-5 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c1-7-3-4(8-2)6-9-5-3/h1-2H3 |
| SMIL | COc1nsnc1OC |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.168 |
| Formel vægt | 146.015 |