Få mere at vide
3,4-Dimercaptotoluen, 95%
Artikelnummer. 10750872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10750872 1 g Glasflaske 1g
10361401 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421180010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 496-74-2 | C7H8S2 | 156,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-74-2
Molekylær formel C7H8S2
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00004844
InChI nøgle NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym toluene-3,4-dithiol, dithiol, 1,2-benzenedithiol, 4-methyl, 3,4-dimercaptotoluene, 3,4-dimercaptotoluol, 1,2-dimercapto-4-methylbenzene, 4-methyl-1,2-benzenedithiol, 3,4-toluenedithiol, o-toluenesulfonylamide, usaf b-59
PubChem CID 10334
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2-dithiol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)S)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimercaptotoluene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 27 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 185 °C (84,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9690
Specifik vægtfylde 1.18
Formel vægt 156.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimercaptotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.