Få mere at vide
3,4-Dihydroxyphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30012348
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012348 25 g
30003549 5 g
30008310 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45425025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-32-9
Molekylær formel C8 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym Benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy-, Acetic acid, (3,4-dihydroxyphenyl)- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid, Ba 2773, DOPAC, Dihydroxyphenylacetic acid, Dopacetic acid, Homoprotocatechuic acid, NSC 73191
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formel vægt 168.0423