Få mere at vide
3,4-dihydroxyphenyleddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422618 1 g 1g
11432618 5 g 5g
11442618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15893.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
3,4-Dihydroxyphenyleddikesyre er en vigtig metabolit, når man studerer det dopaminerge systems adfærd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-dihydroxyphenyleddikesyre er en vigtig metabolit, når man studerer
det dopaminerge systems adfærd.
Opløselighed Opløselig i vand
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-32-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00004338
InChI nøgle CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 1 g
Beilstein 2211017
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 168.15
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid