Få mere at vide
3,4-Dihydroxyphenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10318170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10318170 5 g Glasflaske 5g
10226900 1 g Glasflaske 1g
10066373 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10318170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.09 DKK
    886.65 DKK / 5g
    Spare 98.44 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-32-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00004338
InChI nøgle CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126 °C til 130 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH2CO2H
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder, Crystals or Lumps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.