missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide |
| CAS | 31749-12-9 |
| Molekylær formel | C12H9NO3.HBr |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxyphenyl 2-Pyridyl Ketone Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3.BrH/c14-10-5-4-8(7-11(10)15)12(16)9-3-1-2-6-13-9;/h1-7,14-15H;1H |
| SMIL | Br.Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (3,4-dihydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethanone;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.11 |
| Formel vægt | 294.9844 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?