Få mere at vide
3,4-Dihydroxymandelic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453236
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16453236 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16453236 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113474
MedChemExpress 3,4-Dihydroxymandelic acid is a metabolite of norepinephrine.
3,4-Dihydroxymandelic acid is a metabolite of norepinephrine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxymandelic acid
CAS 775-01-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O5
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (452.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 184.15
Formel vægt 184.15
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism