Få mere at vide
3,4-Dihydroxyhippuric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxyhippuric Acid |
| CAS | 16533-60-1 |
| Molekylær formel | C9H9NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Protocatechuoylglycine, Protocatechuylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5/c11-6-2-1-5(3-7(6)12)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14) |
| SMIL | OC1=C(O)C=CC(C(NCC(O)=O)=O)=C1 |
| IUPAC navn | (3,4-dihydroxybenzoyl)glycine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vægt | 211.05 |