missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4'-Dihydroxyflavone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475386
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111802

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3,4'-Dihydroxyflavone (3,4'-DHF) is an oral active flavonoid with antiviral activity against Influenza A virus.

3,4'-Dihydroxyflavone (3,4'-DHF) is an oral active flavonoid with antiviral activity against Influenza A virus.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4'-Dihydroxyflavone
Fysisk form Solid
CAS 14919-49-4
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O4
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 3,4'-DHF
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (609.66 mM)
SMIL O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.24
Procent renhed 98.15%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.