Få mere at vide
3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15831621
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15831621 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15831621 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8220290010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 331-39-5
Smeltepunkt 234°C to 237°C (Decomposition)
Molekylær formel (OH)2C6H3CHCHCOOH
MDL nummer MFCD00004392
Mængde 10 g
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic acid, Caffeic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.16