Få mere at vide
3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans, 98+%
Artikelnummer. p-7022947
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11498496
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15950.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
3,4-dihydroxykanelsyre, overvejende trans stimulerer prostaglandinsyntesen ved høje doser. Det har antioxidant, anti-inflammatorisk, anti-tumor og immunmodulerende egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dihydroxykanelsyre, overvejende trans stimulerer prostaglandinsyntesen ved høje doser. Det har antioxidant, anti-inflammatorisk, anti-tumor og immunmodulerende egenskaber.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO (40 mg/mol), ethanol (25 mg/ml varm), DMF (∼ 7 mg/ml), PBS, PH 7,2 (∼ 0,65 mg/mol), varmt vand, ethylacetat, Chloroform Hexan og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331-39-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00004392
InChI nøgle QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt ∼202°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 2210883
Merck Index 14,1635
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (40mg/mol),ethanol (25mg/mL warm),DMF (∽7mg/mL),PBS,PH 7.2 (∽0.65mg/mol),hot water,ethyl acetate,Chloroform Hexane,and methanol.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%