Learn More
3,4-Dihydroxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Product Code. 11408506
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11408506 50 g 50g
11498496 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11408506 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15950.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
3,4-dihydroxykanelsyre, overvejende trans stimulerer prostaglandinsyntesen ved høje doser. Det har antioxidant, anti-inflammatorisk, anti-tumor og immunmodulerende egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dihydroxykanelsyre, overvejende trans stimulerer prostaglandinsyntesen ved høje doser. Det har antioxidant, anti-inflammatorisk, anti-tumor og immunmodulerende egenskaber.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO (40 mg/mol), ethanol (25 mg/ml varm), DMF (∼ 7 mg/ml), PBS, PH 7,2 (∼ 0,65 mg/mol), varmt vand, ethylacetat, Chloroform Hexan og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 331-39-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00004392
InChI nøgle QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt ∼202°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 2210883
Merck Index 14,1635
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (40mg/mol),ethanol (25mg/mL warm),DMF (∽7mg/mL),PBS,PH 7.2 (∽0.65mg/mol),hot water,ethyl acetate,Chloroform Hexane,and methanol.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%