Få mere at vide
3,4-Dihydroxycinnaminsyre (koffeinsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17940526
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17940526 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17940526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0048.010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,4-Dihydroxycinnaminsyre (koffeinsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Analyt- eller komponentnavne Caffeic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 180,0423 g/mol