Få mere at vide
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 99+%, predominantly trans isomer
Artikelnummer. p-4258958 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10438640
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331-39-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxycinnamic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 194.0°C to 198.0°C
Farve Grøn-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH=CHCO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10,436
Merck Index 15,1638
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in cold alcohol
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.