Få mere at vide
3,4-Dihydroxycinnaminsyre, 99+%, overvejende transisomer
Artikelnummer. 11955091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955091 100 g Glasflaske 100g
10438640 5 g Glasflaske 5g
10745181 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11955091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114931000
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331-39-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxycinnamic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 194,0 °C til 198,0 °C
Farve Grøn-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH=CHCO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10,436
Merck Index 15,1638
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: frit opløselige i kold alkohol
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.