Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide, 98%
Artikelnummer. 10561861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561861 250 mg Glasflaske 250mg
10206380 1 g Glasflaske 1g
10338650 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228572500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16290-26-9 | C7H10BrNO2 | 220.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16290-26-9
Molekylær formel C7H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 220.07
MDL nummer MFCD00012859
InChI nøgle BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
PubChem CID 13343562
IUPAC navn 4-(aminomethyl)benzen-1,2-diol;hydrobromid
SMIL [H+].[Br-].NCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >180.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH2NH2·HBr
Mængde 250 mg
Beilstein 13, 796
Formel vægt 220.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver