Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022151
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14783.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17345-61-8
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.122
MDL nummer MFCD00016436
InChI nøgle NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
PubChem CID 87065
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 153°C to 156°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2082204
Formel vægt 135.12
Procent renhed 97%