Få mere at vide
3,4-dihydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432507 5 g 5g
11422507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14783.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17345-61-8 | Molekylformel: C7H5NO2 | Molekylvægt: 135,122 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17345-61-8
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.122
MDL nummer MFCD00016436
InChI nøgle NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
PubChem CID 87065
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 153 °C til 156 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2082204
Formel vægt 135.12
Procent renhed 97%