Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30136701
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136701 100 g
30135565 50 g
30008037 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD451680100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-50-3
Molekylær formel C7 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Synonym Protocatechuic acid (8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-1,2-dihydroxybenzene, NSC 16631, Protocatechoic acid
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protocatechuic Acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vægt 154.0266