Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 13438308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13438308 500 g Glasflaske 500g
10714991 25 g Glasflaske 25g
10162810 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13438308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114895000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-50-3
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00002509
InChI nøgle YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxybenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 10,389
Merck Index 15,8003
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.