Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11496926
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496926 100 g 100g
11486926 25 g 25g
11406936 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24016.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1188.30 DKK
    966.65 DKK / 100g
    Spare 221.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
3,4-Dihydroxybenzoesyre er en metabolit af polyphenoler såsom phloretin og quercetin. Det er også en phenolsyre-antioxidant, der findes i frugt, grøntsager og nødder. Det har endvidere vist sig at være et effektivt kemoforebyggende middel i flere carcinogenesemodeller. Ud over dette virker det som et antiinflammatorisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dihydroxybenzoesyre er en metabolit af polyphenoler såsom phloretin og quercetin. Det er også en phenolsyre-antioxidant, der findes i frugt, grøntsager og nødder. Det har endvidere vist sig at være et effektivt kemoforebyggende middel i flere carcinogenesemodeller. Ud over dette virker det som et antiinflammatorisk middel.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol og æter. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-50-3
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00002509
InChI nøgle YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼202 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 1448841
Merck Index 14,7894
Opløselighedsinformation Opløselig i varm alkohol og æter. Let opløselig i vand.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid